Learn More
Giemsa-Farbstoff (kristallin), Fisher BioReagents
23.94 CHF - 31.24 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 51811-82-6 |
---|---|
Summenformel | C14H14ClN3S |
Molekulargewicht (g/mol) | 291.80 |
MDL-Nummer | MFCD00012112,MFCD00081642 |
InChI-Schlüssel | NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 13735 |
IUPAC-Name | (7-Aminophenothiazin-3-Yliden)-Dimethylazanium;Chlorid |
SMILES | [Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10002764
|
Fisher BioReagents
BP2422-5 |
5 g | Glasflasche | N/A | |||||
10276014
|
Fisher BioReagents
BP2422-10 |
10 g | Glasflasche | N/A | |||||
Beschreibung
Giemsa ist eine biologische Färbung, die für dünne Blutausstriche zur Differenzierung von Leukozyten, zum Färben von Malariaparasiten in dünnen und dicken Blutausstrichen und zum Färben von Knochenmark zur Darstellung der Zellmorphologie verwendet wird.Chemische Identifikatoren
51811-82-6 | |
291.80 | |
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N | |
(7-Aminophenothiazin-3-Yliden)-Dimethylazanium;Chlorid |
C14H14ClN3S | |
MFCD00012112,MFCD00081642 | |
13735 | |
[Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1 |
Spezifikation
Giemsa Stain | |
51811-82-6 | |
C14H14ClN3S | |
Pass Test | |
[Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1 | |
291.80 | |
291.8 | |
Pulver |
300°C | |
Pass Test | |
MFCD00012112,MFCD00081642 | |
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N | |
(7-Aminophenothiazin-3-Yliden)-Dimethylazanium;Chlorid | |
13735 | |
Grün |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : RT
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Giemsa Stain
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.