Learn More
Liebherr™ Gefrierschrank der GEX-Serie, funkensicher
Hält entzündliche Produkte sicher, geschützt und zuverlässig gefroren. Der zündquellenfreie Liebherr™ Gefrierschrank der GEX-Serie ist ein statisch gekühlter Gefrierschrank mit transparenten Schubfächern und einem explosionssicheren Innenraum. Erhältlich als großes Standmodell für viel Stauraum oder als praktisches Tischgerät.
Spezifikation
Temperaturbereich | -18°C bis -25°C |
---|---|
Ausführung der Tür | Vollständig |
Schrankmaterial | Stahl |
Einschübe | Glass |
Zertifizierung/Konformität | ATEX, CE, ISO 9001 |
Beschreibung
- Low-spark-risk interior for storage of non-corrosive flammable substances.
- Cannot be validated
- Static cooling, temperature range -25°C to -18°C.
- Manual defrost.
- White-coated steel exterior finish.
- Moulded inner liner with coved corners.
- Door reversible on site, lock optional
- Electronic controller with digital temperature display.
- Optical and acoustic door-open alarm.
- Keypad lock and SuperFrost function.
- Fitted with 14 drawers on fixed evaporator plates, shelf load max 50kg.
Spezifikation
-18°C bis -25°C | |
Stahl | |
ATEX, CE, ISO 9001 | |
Manuell | |
50 Hz |
Vollständig | |
Glass | |
Weiß | |
230 V | |
R600A |