Learn More
Germanium(II)-jodid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301549
Click to view available options
Menge:
0.1 g
1 g
5 g
CAS: 13573-08-5 | GeI2 | 326.439 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13573-08-5
Summenformel GeI2
Molekulargewicht (g/mol) 326.439
MDL-Nummer MFCD00135537
InChI-Schlüssel IAGYEMVJHPEPGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium diiodide, germanium ii iodide, germanium iodide, diiodogermanylidene, acmc-1c83a, germanium ii iodide trace metals basis
PubChem CID 6327215
IUPAC-Name Diiodgermanium
SMILES [Ge](I)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Germanium(II) iodide
Farbe Gelb bis Braun
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute hydrochloric acid.
Formelmasse 326.4
Reinheit (%) 99.99%
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dichte 5.37 g/mL