Learn More
Germanium, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 2830.0°C |
Chemischer Name oder Material | Germanium |
Schmelzpunkt | 937.0°C |
Namenshinweis | 99.999% |
Farbe | Schwarz bis grau |
Physikalische Form | Glitzerndes Kristallpulver |
Menge | 1 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.999% |
Merck Index | 15, 4441 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in hcl and diluted alkali hydroxides |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Germanium, powder
- Achtung
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- H228-Entzündbarer Feststoff.