Learn More
GEMIN5 Rabbit, anti-Human, CoraLite Plus 488, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 423.57 CHF
Spezifikation
Antigen | GEMIN5 |
---|---|
Konzentration | 1000 μg/mL |
Anwendungen | Immunofluorescence |
Konjugat | CoraLite Plus 488 |
Form | Liquid |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18047115
|
Proteintech
CL488-24897-100UL |
100 μL |
423.57 CHF
100 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
18048985
|
Proteintech
CL488-24897-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
The GEMIN5 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human GEMIN5. This antibody recognizes human antigen. The GEMIN5 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Spezifikation
GEMIN5 | |
Immunofluorescence | |
Liquid | |
Human | |
DKFZp586M1824, Gem associated protein 5, GEMIN5 | |
Primary |
1000 μg/mL | |
CoraLite Plus 488 | |
Rabbit | |
25929 | |
IgG | |
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. |