Learn More
GBX2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | GBX2 |
---|---|
Konzentration | 0.33 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16851245
|
Proteintech
21639-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16841245
|
Proteintech
21639-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Altered expression of GBX2, part of the homeobox-containing human family of DNA-binding transcription factors, is associated with therapy failure and death in patients with multiple types of cancer.Spezifikation
GBX2 | |
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
P48031, P52951 | |
14472, 2637 | |
GBX2 Fusion Protein Ag16288 | |
Primary | |
-20°C | |
GBX2 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
gastrulation brain homeobox 2, GBX2, Homeobox protein GBX 2 | |
Gbx2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |