missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GBF1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | GBF1 |
---|---|
Konzentration | 0.29 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16863745
|
Proteintech
25183-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16853745
|
Proteintech
25183-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
This gene encodes a member of the Sec7 domain family. The encoded protein is a guanine nucleotide exchange factor that regulates the recruitment of proteins to membranes by mediating GDP to GTP exchange. The encoded protein is localized to the Golgi apparatus and plays a role in vesicular trafficking by activating ADP ribosylation factor 1. The encoded protein has also been identified as an important host factor for viral replication. Multiple transcript variants have been observed for this gene.Spezifikation
GBF1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q92538 | |
8729 | |
GBF1 Fusion Protein Ag16579 | |
Primary | |
-20°C | |
GBF1 |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ARF1GEF, BFA resistant GEF 1, GBF1, KIAA0248 | |
GBF1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts