Learn More
gamma tubulin Rabbit anti-Canine, Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | gamma tubulin |
---|---|
Konzentration | 0.29 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16864715
|
Proteintech
26195-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16854715
|
Proteintech
26195-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
This antibody can label the centrosome structure.
This gene encodes a protein that interacts with thyroid hormone receptors, also known as hormone-dependent transcription factors. The gene product interacts specifically with the ligand binding domain. This gene is one of several that may play a role in early-stage non-small cell lung cancer.Spezifikation
gamma tubulin | |
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Canine, Human, Mouse | |
P23258, P83887, Q9GKK5 | |
103733, 403695, 7283 | |
gamma tubulin Fusion Protein Ag23575 | |
Primary | |
-20°C | |
TUBG1 |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Gamma 1 tubulin, GCP 1, TUBG, TUBG1, TUBGCP1, Tubulin gamma 1 chain, tubulin, gamma 1, tubulin-gamma | |
TUBG1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |