Learn More
Gallussäure Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10259493 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2,5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
CAS: 5995-86-8 | C7H5O5 | 169.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5995-86-8
Summenformel C7H5O5
Molekulargewicht (g/mol) 169.11
MDL-Nummer MFCD00149098
InChI-Schlüssel LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
Synonym gallic acid monohydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid hydrate, galop hydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate, gallicum acidum, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, hydrate, gallic acid, monohydrate, gallicacidmonohydrate, gallic acid, acs, acmc-1ary0
PubChem CID 24721416
IUPAC-Name 3,4,5-Trihydroxybenzoesäure;Hydrat
SMILES OC1=CC(=CC(O)=C1O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallic acid monohydrate
Namenshinweis c.p.
Schmelzpunkt 251,0 °C
Farbe Weiß bis Beige
Strukturformel (HO)3C6H2CO2H·H2O
Beilstein 10, 470
Merck Index 15, 4375
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:15 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol, Glycerin und Aceton, praktisch unlöslich in Benzol, Chloroform und Petrolether
Formelmasse 188.12
Reinheit (%) ≥99% (on dry substance)
Menge 2,5kg
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung Max. 10% (120 °C)
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Pulver