Learn More
Gadoliniumlösung für ICP 1 g/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Marke: Fisher Chemical S 021 250
Menge | 100 ml |
---|---|
Verpackung | Flasche |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Flasche | |
1±0.002 g/l | |
Gd | |
100 ml |
Gd | |
Standards für die Massenspektrometrie | |
HNO3 |