Learn More
Gadoliniumsilizid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11343448
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12134-75-7
Summenformel GdH8Si2+3
Molekulargewicht (g/mol) 221.484
MDL-Nummer MFCD00144382
InChI-Schlüssel AOLGUBMBPNHJFD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 71434213
IUPAC-Name Gadolinium(3+);silan
SMILES [SiH4].[SiH4].[Gd+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium silicide
Physikalische Form Stücke
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Formelmasse 213.42
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Odorless