Learn More
Gadolinium(III)-oxalathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11387118
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100655-00-3
Summenformel C6H8Gd2O13
Molekulargewicht (g/mol) 602.62
MDL-Nummer MFCD00150145
InChI-Schlüssel FEIDMMDEDUAFJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalic acid-gadolinium-water 3/2/1
PubChem CID 92020445
IUPAC-Name Gadolinium;oxalsäure;hydrat
SMILES O.[Gd].[Gd].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Spezifikation
Siedepunkt (decomposition)
Chemischer Name oder Material Gadolinium(III) oxalate hydrate
Schmelzpunkt 110°C (in -6H2O)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Strukturformel Gd2(C2O4)3·xH2O
UN-Nummer UN3288
Formelmasse 578.56 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Empfindlichkeit Hygroscopic