Learn More
GABARAPL1 Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 1E10F6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | GABARAPL1 |
---|---|
Klon | 1E10F6 |
Konzentration | 1 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16858355
|
Proteintech
66458-1-IG-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16848355
|
Proteintech
66458-1-IG-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Increases cell-surface expression of kappa-type opioid receptor through facilitating anterograde intracellular trafficking of the receptor.Spezifikation
GABARAPL1 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
APG8 LIKE, APG8L, ATG8, ATG8L, GABARAPL1, GEC 1, GEC1 | |
Gabarapl1 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1E10F6 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Mouse, Rat, Porcine, Human | |
Q0VGK0, Q8R3R8, Q9H0R8 | |
100462751, 23710, 57436, 689161 | |
GABARAPL1 Fusion Protein Ag1473 | |
Primary | |
-20°C | |
GABARAPL1 |