Learn More
FOXO3A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | FOXO3A |
---|---|
Konzentration | 0.35 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16817513
|
Proteintech
10849-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16807513
|
Proteintech
10849-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
The calculated molecular weight of FOXO3 is 71 kDa, but some experiments using a FOXO3a specific antibody showed the expression of a 90 kDa full-length FOXO3a protein (Full) and a 40 kDa processed FOXO3a product (Short).
FoxO (forkhead box O) proteins are a family of transcription factors characterized by the distinct forkhead domain. The FoxO proteins act in the insulin signaling pathway, but FoxO3 has also been shown to play a role in the regulation of apoptosis, cell cycle progression and cancer. Several splice variants of FoxO3 have been reported.Spezifikation
FOXO3A | |
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
O43524, Q9WVH4 | |
2309, 294515, 56484 | |
FOXO3A Fusion Protein Ag1289 | |
Primary | |
-20°C | |
FOXO3 |
0.35 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
AF6q21, AF6q21 protein, FKHRL1, FKHRL1P2, forkhead box O3, Forkhead box protein O3, FOXO2, FOXO3, FOXO3A | |
Foxo3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |