Learn More
FOXD4L6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | FOXD4L6 |
---|---|
Konzentration | 0.26 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16881625
|
Proteintech
22081-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16871625
|
Proteintech
22081-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
5 FOXD4-like proteins (FOXD4L2, FOXD4L3, FOXD4L4, FOXD4L5 and FOXD4L6) are encoded by a strongly repeated region of the 9q12 chromosome region. They are very similar and it is therefore difficult to provide a clear and unambiguous protein sequence. Our sequences are in agreement with HGNC nomenclature.Spezifikation
FOXD4L6 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q3SYB3 | |
653404 | |
FOXD4L6 Fusion Protein Ag17247 | |
Primary | |
-20°C | |
FOXD4L6 |
0.26 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
forkhead box D4 like 6, Forkhead box protein D4 like 6, FOXD4 like 6, FOXD4L6 | |
FOXD4L6 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |