Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Messfühler-Kits
Messen Sie mit Thermo Scientific™ Forma™ Messfühler-Kits in Tiefkühlschränken die Probentemperatur oder die Temperatur in der oberen Kammer.
402.00 CHF
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11766649
|
Thermo Scientific™
195892 |
Probensonde |
402.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Messen Sie mit Thermo Scientific™ Forma™ Messfühler-Kits in Tiefkühlgeräten die Probentemperatur oder die Temperatur in der oberen Kammer. Verwenden Sie das Messfühler-Kit in Forma Tiefkühlgeräten der Serie 8600.
- Nützlich zum Messen der Temperatur von Proben bzw. in der oberen Kammer
- Enthält Messfühler und Zubehör
Spezifikation
Schrank |