Learn More
Fluorescein-Natriumsalz, Indikator, 98.5 bis 100.5 %, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
4 x 1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
4 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Fluorescein-Natriumsalz |
Schmelzpunkt | >300 °C |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 3833041 |
Formelmasse | 376.27 mol |
Reinheit (%) | 98.5 bis 100.5 % |
Güte | Anzeige |
Verpackung | Glasflasche |
Farbe | Rot |
Menge | 100 g |