Learn More
Key Instruments™ Flo Rite™ FR4000 Wasserdurchflussmesser aus transparentem Acryl mit Standardeinlassventil
Marke: Key Instruments™ FR4L50BVBN
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Durchflussmesser | |
Edelstahl | |
1/8 Zoll NPT (F) | |
165 mm | |
FR4000 | |
34.7 mm | |
Buna-N | |
Standard-Einlassventil |
±3 % | |
100 psig | |
Geräte zur Luftprobenahme, Aquakulturen, Entsalzungsgeräte, Gasanalysegeräte, medizinische Systeme, Bildbearbeitungsgeräte, Systeme der Wasseraufbereitung und -verteilung | |
Acryl | |
± 0.5 % | |
Endwert | |
65 °C | |
40 to 400 LPM |