Learn More
Cole-Parmer™ Flexelene™ weiche und flexible SFX-Schläuche aus Polyethylen
Ideal für pharmazeutische, biotechnologische und allgemeine Laboranwendungen
Marque: Cole-Parmer™ 96180-07
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Hohe chemische Beständigkeit.
- Extrem wenig extrahierbare Substanzen
- Heißversiegelbar
- Durchscheinend.
- Erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI
- Sterilisierung: Ethylenoxid oder Gammabestrahlung.
Spécification
Europäisches Arzneibuch; Phthalat-frei; 3A; ADCF; FDA; NSF-51; DEHP-frei; NSF-61; USP | |
9.6 mm | |
12.7 mm | |
30.5 m | |
-40 °F | |
100 ft./Pk. | |
Durchscheinend | |
100 °F |
SFX Flexible Polyethylen-Schläuche | |
Polyethylen | |
100 ft. | |
1.6 mm | |
-40 °C | |
Ethylenoxid, Gamma | |
80 psi | |
37 °C |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu