Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Fixierbarer Viabilitätsfarbstoff eFluor™ 660
Kann zur irreversiblen Kennzeichnung von toten Zellen vor Kryokonservierung, Fixierung und/oder Permeabilisierung verwendet werden. Im Gegensatz zu 7-AAD und PI können mit Fixable Viability Dyes markierte Zellen gewaschen, fixiert, permeabilisiert und für intrazelluläre Antigene gefärbt werden, ohne dass die Färbungsintensität verloren geht.
184.00 CHF - 542.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Rot |
---|---|
Nachweisverfahren | Fluoreszent |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Viabilitätsassay |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchflusszytometer |
Produkttyp | Farbstoff |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15540607
|
Invitrogen™
65-0864-14 |
100 Tests |
184.00 CHF
100 Tests |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15550607
|
Invitrogen™
65-0864-18 |
500 Tests |
542.00 CHF
500 Tests |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Fixierbare Viabilitätsfarbstoffe können zur Kennzeichnung von Zellen aller Spezies verwendet werden
- Der Fixable Viability Dye eFluor™ 660 kann durch die violette Laserlinie (633 nm) angeregt werden und hat 660 nm Peak-Emission, die sich mit einem 660/20-Bandpassfilter (äquivalent zu APC oder Alexa Fluor™ 647) nachweisen lässt.
- Zur Kompensation wird empfohlen, eine Probe der mit dem fixierbaren Viabilitätsfarbstoff gefärbten Zellen zu verwenden
- Wenn zu erwarten ist, dass der Anteil an toten Zellen unter 5 % liegt, empfiehlt es sich, ein kleines Aliquot an Zellen zu entnehmen, dieses 1 Minute lang auf 65 °C zu erhitzen und dann sofort 1 Minute lang auf Eis zu legen. Nach dieser Behandlung können die durch Hitze abgetöteten Zellen 1:1 mit lebenden Zellen kombiniert und daraufhin mit Fixable Viability Dye gefärbt werden.
- Fixable Viability Dye eFluor™ 660 wird als vorverdünnte Lösung, zubereitet in hochwertigem, wasserfreiem DMSO geliefert. Vor Licht und Feuchtigkeit schützen
- Bei −70 °C mit Trockenmittel lagern
- Kann bis zu 20 Mal eingefroren und wieder aufgetaut werden
- Das Produkt muss vor dem Gebrauch auf Raumtemperatur gebracht werden
- Die Färbung kann vor oder nach der Oberflächenfärbung erfolgen
- Zellen können nach dem Färben kryokonserviert werden, ohne dass sich dies negativ auf die Färbungsintensität von toten Zellen nach dem Auftauen auswirkt
Spezifikation
Rot | |
Viabilitätsassay | |
Farbstoff | |
eBioscience™ |
Fluoreszent | |
Durchflusszytometer | |
633⁄660 |