Learn More
Fisherbrand™ Braune Packer-Weithalsflaschen mit Verschlusskappen mit Polyvinyl-Dichtungseinlage
Artikelnummer. 11774319 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Menge:
12/Cs.
180/Cs.
216/Cs.
24/Karton
36/Karton
60/Cs.
624/Cs.
720/PK.
Optimal zur Aufbewahrung von trockenen Pulvern.
  • Breiter Hals für Flaschen ermöglicht einfache Zugänglichkeit zum Entfernen von Inhalten
  • Kundenspezifische gereinigte Behälter und Kappen sind frei von sichtbaren Partikeln, dies erfolgte mit deionisiertem Wasser
  • Zertifizierte saubere Behälter werden gemäß den EPA-Richtlinien für halbflüchtige Stoffe, Pestizide, PCBs und Metalle gereinigt
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Innendurchmesser (metrisch) Hals 31.8mm
Enthält Certificate of analysis
Material Kalknatronglas
Verpackung 24/Cs.
Menge 24/Karton
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial Polyvinyl
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 119 mm
Produkttyp Weithals Packerflasche
Verschlussauskleidung Polyvinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 45-400 mm
Durchmesser (metrisch) 66 mm
Verschlusstyp Schraubkappe