Learn More
Fisherbrand™ Braune Packer-Weithalsflaschen mit Verschlusskappen mit Polyvinyl-Dichtungseinlage
Artikelnummer. 11734259 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Menge:
12/Cs.
180/Cs.
216/Cs.
24/Karton
36/Karton
60/Cs.
624/Cs.
720/PK.
Optimal zur Aufbewahrung von trockenen Pulvern.
  • Breiter Hals für Flaschen ermöglicht einfache Zugänglichkeit zum Entfernen von Inhalten
  • Kundenspezifische gereinigte Behälter und Kappen sind frei von sichtbaren Partikeln, dies erfolgte mit deionisiertem Wasser
  • Zertifizierte saubere Behälter werden gemäß den EPA-Richtlinien für halbflüchtige Stoffe, Pestizide, PCBs und Metalle gereinigt
Spezifikation
Fassungsvermögen 0.5 oz., 15 mL
Kapazität (metrisch) 15 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0.5 oz.
Farbe Bernsteinfarbig
Innendurchmesser (metrisch) Hals 15.5mm
Enthält Certificate of analysis
Material Kalknatronglas
Verpackung 624/Cs.
Menge 624/Cs.
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial Polyvinyl
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 50 mm
Produkttyp Weithals Packerflasche
Verschlussauskleidung Polyvinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28-400
Durchmesser (metrisch) 31 mm
Verschlusstyp Schraubkappe