Learn More
Fisherbrand™ Braune Weithalspackflaschen mit Konusdeckel aus schwarzem PE
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
Verschlussgröße:
28-400
33-400
38-400
Beschreibung
Amber Glass Wide Mouth Packer Bottles feature a wide opening for making them the ideal general purpose bottle for solids. The amber color filters out ultraviolet wavelengths, making amber packers ideal for light sensitive solids. Amber packers are the classic vitamin bottles and are often used in pharmaceutical packaging. These packer bottles are also often used in chemical and environmental applications.
- Durch weite Öffnung ideal für den allgemeinen Gebrauch geeignet
- Bernsteinfärbung filtert UV-Wellenlängen und kann für lichtempfindliche Feststoffe verwendet werden
- Klassische "Vitaminfläschchen" für die pharmazeutische Verpackung
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 60 ml (2 oz.) |
Kapazität (metrisch) | 60 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2 oz. |
Farbe | Bernsteinfarbig |
Material | Glas |
Menge | 24/Karton |
Verschlussfarbe | Schwarz |
Auskleidungsmaterial | PolyCone |
Halsausführung | 33-400 |
Öffnung | Weit |