Learn More
Honeywell Safety Products™ Finedex™ Latexhandschuhe
Click to view available options
Größe:
9
10
Beschreibung
- Naturlatex-Handschuh für Flexibilität, Fingerfertigkeit sowie gute mechanische und chemische Beständigkeit gegen Reinigungsmittel.
- Baumwollvelour-Innenseite für guten Tragekomfort.
- Rautenmuster für das Greifen trockener und feuchter Objekte.
- Die Manschette schützt den Unterarm.
- Minimales Latexprotein.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-KATEGORIE II Mittlere Risiken, EN 420-2003 EWG – Allgemeine Anforderungen, EN 388-2003 Mechanische Risiken, EN 374-2003 Chemische Risiken, EC-Kategorie PSA 3, EC-Zertifikatsnummer 0075/797/162/11/08/0462, EC-Bescheinigungsnummer 0075/797/162/11/08/0462 |
Klassifikation | Fingerfertigkeit: 5 |
Farbe | Gelb |
Cut Resistance Rating | 0 |
Oberflächenbehandlung außen | Diamantförmig |
Material | Latex |
Produkttyp | Handschuhe |
Größe | 10 |
Dicke (metrisch) | 0,4 bis 0,8 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bauwesen, Baustelle, Catering, Chemie, Fischerei, Lebensmittelindustrie, industrielle Reinigung, Labor, Medizin, Pharmazie, Druck, Schiffsbau und Wasseraufbereitung |