Learn More
Eisen(II)-sulfat, 7-Hydrat, kristallin, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
Artikelnummer. 15587954
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-63-0
Summenformel FeH14O11S
Molekulargewicht (g/mol) 278.01
MDL-Nummer MFCD00149719
InChI-Schlüssel SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym Eisen-II-sulfatheptahydrat, Eisensulfat-Heptahydrat, Melanteritmineral, Eisensulfatheptahydrat, Eisen(II)-Sulfatheptahydrat, Fesotym, Eisen, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
IUPAC-Name Eisen(2+);sulfat;heptahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eisensulfat
Namenshinweis 7-Hydrat
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
Formelmasse 278.02
Güte FCC/USP
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Relative Dichte 1 l = 1.90 kg