Learn More
Thermo Scientific™ TasI (Tsp509I) (10 U/μL)
Schneiden Sie an ^AATT-Stellen mit dem Restriktionsenzym TasI (Tsp509I), das am besten bei 65°C im B-Puffer funktioniert (Isoschizomere: Sse9I, Tsp509I, TspEI).
152.00 CHF - 608.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 10 U/μl |
---|---|
Methylierungsempfindlichkeit | Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive |
Enzym | TasI (Tsp509I) |
Kompatibler Puffer | 10x Puffer B |
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung | Nein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10171370
|
Thermo Scientific™
ER1351 |
1000 E |
152.00 CHF
1000 Einheiten |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10242600
|
Thermo Scientific™
ER1352 |
5000 E |
608.00 CHF
5000 Einheiten |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Lambda-DNA verdaut mit TasI (Tsp509I), 1 % Agarose, 189 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften- Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
- Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
- Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
- BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
- Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Spezifikation
10 U/μl | |
TasI (Tsp509I) | |
Nein | |
Nein | |
Herkömmliches Klonen |
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive | |
10x Puffer B | |
65°C | |
Restriktionsenzym |