Learn More
Thermo Scientific™ SgeI (3 U/μL)
Schneiden Sie an m5CNNG(9/13)^-Stellen mit dem Restriktionsenzym SgeI, das am besten bei 37°C im Spezial-Puffer schneidet.
Marke: Thermo Scientific™ ER2211
574.76 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24117" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
pBR322-DNA (dcm+) verdaut mit SgeI, 1,4 % Agarose, 6 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
- Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
- Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
- Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
- BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
- Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Spezifikation
3 U/μl | |
SgeI | |
Ja | |
Nein | |
Restriktionsenzym |
Nicht empfindlich für Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung | |
Spezial-Puffer (10x Puffer SgeI) | |
37°C | |
250 units | |
Herkömmliches Klonen |