Learn More
Thermo Scientific™ Eco47I (AvaII) (10 U/μL)
Das Restriktionsenzym Eco47I (AvaII) erkennt G^GWCC-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im R-Puffer (Isoschizomere: AvaII, Bme18I, SinI, VpaK11BI).
Marke: Thermo Scientific™ ER0311
30.39 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
34.26 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Lambda-DNA verdaut mit Eco47I (AvaII), 1 % Agarose, 35 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...G▵G W C C...3'
3'...C C W G▵G...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
- 1x R-Puffer:10 mM Tris-HCl (pH 8,5 bei 37°C), 10 mM MgCl2, 100 mM KCl und 0,1 mg/ml BSA
- Bei 37°C inkubieren
Lagerungspuffer:
- Eco47I wird geliefert in:10 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25°C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden:
- Nach 50-fachem Verdau mit Eco47I können über 95 % der DNA-Fragmente ligiert und erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte:
- Dam: keine Überlappung – keine Auswirkung
- Dcm: möglicherweise Überlappung – blockiert
- CpG: möglicherweise Überlappung – blockiert
- EcoKI: keine Überlappung – keine Auswirkung
- EcoBI: keine Überlappung – keine Auswirkung
Kompatible Enden:
- Cfr13I, CpoI, Psp5II, SanDI
Hinweis:
Eco47I wird durch überlappende dcm-Methylierung blockiert. Verwenden Sie zur Vermeidung von dcm-Methylierung einen dam- oder dcm-Stamm wie z. B. GM2163 (Nr. M0099).
Spezifikation
10 U/μl | |
Eco47I (AvaII) | |
Ja | |
Nein | |
Restriktionsenzym |
Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung und Dam-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung und Dam-Methylierung, Not Dam Methylation-Sensitive | |
10x Puffer R | |
37°C | |
800 E | |
Herkömmliches Klonen |