Learn More
Buerkle™ Schnellverschluss- Kupplungen NW 3,2 mm, Mutterteile, für Plattenmontage mit Schlauchtülle
Die schnelle und sichere Verbindung für Flüssigkeiten, Gase, Druckluft und Vakuum. Schnellverschlusskupplungen sind ideal zum Trennen und Verbinden von Schläuchen, Geräten, Apparaturen, Behältern etc. Top-Qualität, geringer Platzbedarf, größtmöglicher Durchfluss, leichte Handhabung.
26.66 CHF - 39.05 CHF
Produkte 5
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
17250684
Unterlagen ansehen
Buerkle™
8743-1102
3,2 mm Durchmesser x 42 mm
30.20 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17260684
Unterlagen ansehen
Buerkle™
8743-2001
1,6 mm Durchmesser x 36 m
39.05 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15848511
Unterlagen ansehen
Buerkle™
8743-1103
4,8 mm
26.66 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17270684
Unterlagen ansehen
Buerkle™
8743-2004
6,4 mm Durchmesser x 47 mm
37.25 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15780278
Unterlagen ansehen
Buerkle™
8743-1104
6,4 mm
26.66 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polyoxymethylen oder Polypropylen
  • Maximaler Durchfluss möglich
  • Einfache Einhandbedienung
  • Ein sicherer O-Ring gewährleistet die Dichtheit der Kupplungen
  • Polyoxymethylenbetriebsdruck bei 20 °C: bis zu 10 bar, Betriebstemperatur von -40 °C bis +80 °C
  • Polypropylenbetriebsdruck bei 20 °C: bis zu 8 bar, Betriebstemperatur von 0 °C bis 110 °C
  • Die Kupplungen werden einfach miteinander verbunden, rasten automatisch ein und öffnen die Ventile
  • Beim Trennen werden die Ventile automatisch versiegelt, es tritt kein Leck auf