Learn More
Fast Garnet GBC Base 97 %, Thermo Scientific Chemicals
49.50 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 97-56-3 |
---|---|
Summenformel | C14H15N3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 225.295 |
MDL-Nummer | MFCD00007733 |
InChI-Schlüssel | PFRYFZZSECNQOL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-Aminoazotoluene, 4'-Amino-2, 3'-dimethylazobenzene, C.I. 11160, Solvent Yellow 3 |
PubChem CID | 7340 |
IUPAC-Name | 2-Methyl-4-[(2-Methylphenyl)Diazenyl]Anilin |
SMILES | CC1=CC=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)N)C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10501981
|
Thermo Scientific Acros
153260250 |
25 g |
49.50 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
97-56-3 | |
225.295 | |
PFRYFZZSECNQOL-UHFFFAOYSA-N | |
7340 | |
CC1=CC=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)N)C |
C14H15N3 | |
MFCD00007733 | |
2-Aminoazotoluene, 4'-Amino-2, 3'-dimethylazobenzene, C.I. 11160, Solvent Yellow 3 | |
2-Methyl-4-[(2-Methylphenyl)Diazenyl]Anilin |
Spezifikation
Fast Garnet GBC base | |
97-56-3 | |
C14H15N3 | |
MFCD00007733 | |
15, 415 | |
PFRYFZZSECNQOL-UHFFFAOYSA-N | |
CC1=CC=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)N)C | |
225.295 | |
225.29 | |
Glasflasche | |
Braun/Rot |
97% | |
97% | |
NH2C6H3(CH3)N=NC6H4CH3 | |
16, 344 | |
2-Aminoazotoluene, 4'-Amino-2, 3'-dimethylazobenzene, C.I. 11160, Solvent Yellow 3 | |
Echt | |
2-Methyl-4-[(2-Methylphenyl)Diazenyl]Anilin | |
7340 | |
≥96.0% | |
Complies | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Kann Krebs erzeugen.
GHS P Statement:
Wear eye protection/face protection.
Obtain special instructions before use.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 202-591-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse XU8800000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Fast Garnet GBC base
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.