Learn More
FAM40B Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | FAM40B |
---|---|
Konzentration | 0.26 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16863715
|
Proteintech
25163-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16853715
|
Proteintech
25163-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Product No. 17293-1-AP specifically recognizes the 96 kDa protein.
The function of this protein has not been specifically defined.Spezifikation
FAM40B | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q8C9H6, Q9ULQ0 | |
320609, 57464 | |
FAM40B Fusion Protein Ag18230 | |
Primary | |
-20°C | |
STRIP2 |
0.26 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
FAM40B, KIAA1170, Protein FAM40B, STRIP2 | |
Strip2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |