Learn More
Europium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393438
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Für die Vakuumabscheidung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1308-96-9
Fórmula molecular Eu2O3
Peso molecular (g/mol) 351.93
Número MDL MFCD00010997
Clave InChI AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2-
PubChem CID 159371
SMILES [O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Europium(III) oxide
Punto de fusión 2291°C
Forma física Gesinterter Klumpen
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,3904
Nombre IUPAC Europium(3+);Sauerstoff(2-)
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.92
Porcentaje de pureza 99.9%
Sensibilidad Hygroscopic