Learn More
Europium(III)-fluorid, wasserfrei, 99.5 % (REO), Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11316389
Europium(III)-fluorid, wasserfrei, 99.5 % (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11316389
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11316389
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 088181.14
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13765-25-8
Summenformel EuF3
Molekulargewicht (g/mol) 208.96
MDL-Nummer MFCD00010998
InChI-Schlüssel HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K
Synonym europium fluoride, europium iii fluoride, acmc-20akvp, europium 3+ ion trifluoride, europium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 1g
IUPAC-Name europium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Eu+3]
Spezifikation
Siedepunkt >2280°C
Chemischer Name oder Material Europium (III) fluoride
Schmelzpunkt 1390°C
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 208.96
Reinheit (%) 99.5%
Empfindlichkeit Hygroscopic
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerNT74131 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/07/2022 Catalog Number087920.AE,088181.03,088181.14,087920.AP
ChargennummerS28I001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2022 Catalog Number087920.AE,088181.03,088181.14,087920.AP
ChargennummerEC753421 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/06/2022 Catalog Number087920.AE,088181.03,088181.14,087920.AP
ChargennummerU02H030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number087920.AE,088181.03,088181.14,087920.AP
ChargennummerU02H032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number087920.AE,088181.03,088181.14,087920.AP
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Europium(III)-fluorid, wasserfrei, 99.5 % (REO), Thermo Scientific™ >