Learn More
Europium(III)-fluorid, wasserfrei, 99.5 % (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7080439
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13765-25-8
Summenformel EuF3
Molekulargewicht (g/mol) 208.96
MDL-Nummer MFCD00010998
InChI-Schlüssel HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K
Synonym europium fluoride, europium iii fluoride, acmc-20akvp, europium 3+ ion trifluoride, europium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 1g
IUPAC-Name europium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Eu+3]
Spezifikation
Siedepunkt >2280°C
Chemischer Name oder Material Europium (III) fluoride
Schmelzpunkt 1390°C
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 208.96
Reinheit (%) 99.5%
Empfindlichkeit Hygroscopic