Learn More
Europium(II)-fluorid, wasserfrei, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051667
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
10 Gramm
2 Gramm
CAS: 14077-39-5 | EuF2 | 189.961 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14077-39-5
Summenformel EuF2
Molekulargewicht (g/mol) 189.961
MDL-Nummer MFCD01866333
InChI-Schlüssel YLDGIMHVWSTRML-UHFFFAOYSA-L
Synonym europium ii fluoride, acmc-20akvn, europium ii fluoride, anhydrous
PubChem CID 21225127
IUPAC-Name Europium(2+);difluorid
SMILES [F-].[F-].[Eu+2]
Spezifikation
Siedepunkt >2400°C
Chemischer Name oder Material Europium(II) fluoride
Schmelzpunkt 1380°C
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Pulver
Menge 0.5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3288
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 189.96
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 6.495 g/mL