Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraessigsäure, Tetranatriumsalz-Hydrat, 98 %, rein
Artikelnummer. 11397421
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
10 kg
Ethylendiaaminetraessigsäure, Tetrasodium-Salzhydrat, 98 %, C10H12N2Na4O8.xH2O, CAS-Nummer 194491-31-1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chelat-/Komplexierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 194491-31-1
Summenformel C10H12N2Na4O8
Molekulargewicht (g/mol) 380.17
MDL-Nummer MFCD00150025
InChI-Schlüssel UEUXEKPTXMALOB-UHFFFAOYSA-J
Synonym edta tetrasodium salt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, tetrasodium 2-2-bis carboxylatomethyl amino ethyl carboxylatomethyl amino acetate hydrate, tetrasodium ion 4-edta hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate kt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, bioultra kt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, practical grade
PubChem CID 16211056
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß bis gelb
pH 9.5 to 10.5 (1% soln.)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 10 kg
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (on dry substance) (Complexometry)
Strukturformel (NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)2·xH2O
Fieser 01,373; 05,296
Merck Index 14,3517
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 800g/L (20°C)
IUPAC-Name Tetranatrium; 2-[2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetat; Hydrat
Formelmasse 380.16
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststofftrommel
Hinweise zur Zersetzung >400°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.