Learn More
Ethylendiamindihydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10462845 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 333-18-6 | C2H10Cl2N2 | 133.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 333-18-6
Summenformel C2H10Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 133.02
MDL-Nummer MFCD00012524
InChI-Schlüssel OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylenediamine dihydrochloride, chlor-ethamine, ethylenediammonium chloride, ethylenediammonium dichloride, ethane-1,2-diamine dihydrochloride, dimethylenediamine dihydrochloride, 1,2-diaminoethane dihydrochloride, 1,2-ethanediamine, dihydrochloride, ethylenediamine 2hcl, dimethylenediamine diydrochloride
PubChem CID 9521
ChEBI CHEBI:53626
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediamine dihydrochloride
Namenshinweis 98+%
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß
pH 3.9 to 5 (1% aq. soln.)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NCH2CH2NH2·2HCl
Menge 2.5 kg
Beilstein 04, 230
Merck Index 15, 3849
Löslichkeitsinformationen (1% in water) Clear colorless
IUPAC-Name dihydrogen ethane-1,2-diamine dichloride
Formelmasse 133.04
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediamine dihydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /