Learn More
Ethylendiamin, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10244960 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
5 Milliliter
CAS: 107-15-3 | C2H8N2 | 60.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-15-3
Fórmula molecular C2H8N2
Peso molecular (g/mol) 60.10
Número MDL MFCD00008204
Clave InChI PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, 1,2-diaminoethane, ethylene diamine, ethylenediamine, dimethylenediamine, edamine, 1,2-ethylenediamine, aethaldiamin, aethylenediamin
PubChem CID 3301
ChEBI CHEBI:30347
Nombre IUPAC Ethan-1,2-diamin
SMILES NCCN
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Ethylenediamine
Color Farblos bis hellgelb
Densidad 0.8980g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glasflasche
Fórmula lineal H2NCH2CH2NH2
Índice de refracción 1.4555 to 1.4575 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 mL
Beilstein 04, 230
Fieser 01,372; 04,231; 13,157
Índice Merck 15, 3849
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Grado Extrarein
Forma física Liquid, Fuming In Air