Learn More
Ethyl2-(5-brom-2-thienyl)-2-oxoacetat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10011274
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Chemische Identifikatoren
CAS 22098-10-8
Summenformel C8H7BrO3S
Molekulargewicht (g/mol) 263.105
MDL-Nummer MFCD00085056
InChI-Schlüssel PMBGHMBDWGNJJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-5-bromothiophen-2-yl-2-oxoacetate, ethyl 5-bromothien-2-yl glyoxylate, ethyl 2-5-bromo-2-thienyl-2-oxoacetate, ethyl 5-bromothiophene-2-glyoxylate, ethyl 5-bromo-2-thienyl glyoxylate, ethyl 2-5-bromothien-2-yl glyoxalate, ethyl 5-bromothiophen-2-yl oxo acetate, 2-bromo-5-ethoxy oxo acetyl thiophene, 5-bromothiophen-2-yl oxoacetic acid ethyl ester
PubChem CID 2736376
IUPAC-Name Ethyl2-(5-Bromthiophen-2-yl)-2-Oxoacetat
SMILES CCOC(=O)C(=O)C1=CC=C(S1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-(5-bromo-2-thienyl)-2-oxoacetate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 50 g
Formelmasse 263.11
Reinheit (%) 97%