Learn More
Ethylboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364336
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 4433-63-0 | C2H7BO2 | 73.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4433-63-0
Fórmula molecular C2H7BO2
Peso molecular (g/mol) 73.89
Número MDL MFCD01074536
Clave InChI PAVZHTXVORCEHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boronic acid, ethyl, ethaneboronic acid, ethyldihydroxyborane, ethyl boronic acid, boronic acid, ethyl-9ci, ethylboronicacid, pubchem7960, ethylboric acid, etb oh 2
PubChem CID 521157
Nombre IUPAC Ethylboronsäure
SMILES CCB(O)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Ethylboronic acid
Punto de fusión 84°C to 88°C
Olor Geruchsneutral
Fórmula lineal CH3CH2B(OH)2
Cantidad 5 g
Beilstein 1731546
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.89
Porcentaje de pureza 98%