Learn More
Ethylthiophen-2-Glyoxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410608
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
CAS: 4075-58-5 | C8H8O3S | 184.209 g/mol
Ethyl thiophene-2-glyoxylate is used for drug discovery using chemic informatics-based design and it is used as a catalyst, synthesis of raw material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylthiophen-2-Glyoxylat wird für die Wirkstoffentdeckung mittels chemikalischem informatischem Design verwendet und dient als Katalysator, Synthese von Rohstoffen.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4075-58-5
Summenformel C8H8O3S
Molekulargewicht (g/mol) 184.209
MDL-Nummer MFCD00015538
InChI-Schlüssel GHOVLEQTRNXASK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl thiophene-2-glyoxylate, ethyl 2-oxo-2-thiophen-2-yl acetate, ethyl 2-oxo-2-2-thienyl acetate, ethyl alpha-oxothiophen-2-acetate, ethyl 2-thienylglyoxylate, thiophen-2-coco-o-ethyl, 2-thiophene glyoxylic acid ethyl ester, oxo-thiophen-2-yl-acetic acid ethyl ester, 2-thiophene glyoxalicacid ethyl ester, ethyl oxo 2-thienyl acetate
PubChem CID 77693
IUPAC-Name Ethyl 2-Oxo-2-Thiophen-2-ylacetat
SMILES CCOC(=O)C(=O)C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl thiophene-2-glyoxylate
Dichte 1.25
Siedepunkt 102°C to 110°C (0.8 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5505
Menge 250 g
Beilstein 5651
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.
Formelmasse 184.21
Reinheit (%) 97%