Learn More
(R)-(+)-Piperidin-3-carbonsäureethylester L-Tartrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
25.59 CHF - 391.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 167392-57-6 |
---|---|
Summenformel | C12H21NO8 |
Molekulargewicht (g/mol) | 307.299 |
MDL-Nummer | MFCD00799538 |
InChI-Schlüssel | HHPGQKZOPPDLNH-RATVZYDNSA-N |
Synonym | s,s-tartaric acid; ethyl 3r-piperidine-3-carboxylate, 3s-2,3-bis oxidanyl butanedioic acid; ethyl 3r-piperidine-3-carboxylate, 3s-2,3-dihydroxybutanedioic acid; 3r-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester |
PubChem CID | 53249980 |
IUPAC-Name | (3S)-2,3-Dihydroxybutandionsäure;Ethyl (3R)-Piperidin-3-Carboxylat |
SMILES | CCOC(=O)C1CCCNC1.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15472668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56226.03 |
1 g | N/A | ||||||
15482668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56226.06 |
5 g | N/A | ||||||
15492668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56226.14 |
25 g |
391.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 15-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
167392-57-6 | |
307.299 | |
HHPGQKZOPPDLNH-RATVZYDNSA-N | |
53249980 | |
CCOC(=O)C1CCCNC1.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O |
C12H21NO8 | |
MFCD00799538 | |
s,s-tartaric acid; ethyl 3r-piperidine-3-carboxylate, 3s-2,3-bis oxidanyl butanedioic acid; ethyl 3r-piperidine-3-carboxylate, 3s-2,3-dihydroxybutanedioic acid; 3r-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester | |
(3S)-2,3-Dihydroxybutandionsäure;Ethyl (3R)-Piperidin-3-Carboxylat |
Spezifikation
Ethyl (R)-nipecotate L-tartrate | |
157°C to 159°C | |
MFCD00799538 | |
HHPGQKZOPPDLNH-RATVZYDNSA-N | |
CCOC(=O)C1CCCNC1.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O | |
307.299 | |
307.3 |
167392-57-6 | |
C12H21NO8 | |
s,s-tartaric acid; ethyl 3r-piperidine-3-carboxylate, 3s-2,3-bis oxidanyl butanedioic acid; ethyl 3r-piperidine-3-carboxylate, 3s-2,3-dihydroxybutanedioic acid; 3r-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester | |
+10° (c=5 in Water) | |
(3S)-2,3-Dihydroxybutandionsäure;Ethyl (3R)-Piperidin-3-Carboxylat | |
53249980 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H319
Causes serious eye irritation.
P264b-P280i-P305+P351+P338
H319
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen