Learn More
Ethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-Carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate |
Schmelzpunkt | 210°C to 212°C |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 191.19 |
Reinheit (%) | 95% |