Learn More
Ethylebenzoylacetat, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10202962 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
50 g, Glasflasche, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
CAS: 94-02-0 | C11H12O3 | 192.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94-02-0
Summenformel C11H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 192.21
MDL-Nummer MFCD00009196
InChI-Schlüssel GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl benzoylacetate, benzoylacetic acid ethyl ester, ethyl benzoyl acetate, acetic acid, benzoyl-, ethyl ester, ethyl beta-oxobenzenepropanoate, ethylbenzoylacetate, benzoylacetic acid, ethyl ester, ethyl 3-phenyl-3-oxopropanoate, benzenepropanoic acid, beta-oxo-, ethyl ester, ethyl 3-oxo-3-phenylpropionate
PubChem CID 7170
IUPAC-Name Ethyl-Oxo3-3-Phenylpropanoat
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl benzoylacetate
Farbe Braun
Dichte 1.1060g/mL
Siedepunkt 265°C to 270°C
Flammpunkt 140°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5240 to 1.531
Menge 50 g
Beilstein 10, 674
Merck Index 15, 3822
Relative Dichte 1.106
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols,ethers,miscible with oils
Formelmasse 192.21
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Ethyl benzoylacetate
Name des Produkts
Ethylebenzoylacetat, 90 %, Thermo Scientific Chemicals >