Learn More
Bel-Art™ Ethyl Alcohol Hydrometer
Bel-Art™ Ethyl Alcohol Hydrometer is used to determine proof of ethyl alcohol spirits, these hydrometers are available in various ranges from 0 to 206%.
Marke:  Bel-Art™ B61807-5000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17430274
  • 113.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Beschreibung
  • 300 mm (12 Zoll) lang
  • Bleifreies Vorschaltgerät und Glas
  • Hergestellt nach dem Bureau of Internal Revenue, US-Finanzamt; die aufgeführten Toleranzen für diese Hydrometer entsprechen denjenigen im Rundschreiben 555 des National Bureau of Standards unter Testing of Hydrometers (Hydrometer-Prüfungen)
  • Individuell serialisiert
  • Temperaturstandardisierung: 60 °F (15 °C)
  • Von unserem US-Qualitätsteam per Hand inspiziert
  • Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Genauigkeitserklärung, die auf NIST rückführbar ist
  • Hinweis: Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
Hydrometer
300 mm
Vorschaltgerät, Glas
Bleifrei
15 °C/60 °C.
± 0,2 %
Genauigkeitserklärung
12 in.
Nachweis von Ethylalkohol-Geist
185 bis 206%