Learn More
Ethylacetat, Reinst, SLR, Fisher Chemical
30.60 CHF - 665.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 141-78-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H8O2 |
Peso molecular (g/mol) | 88.106 |
Número MDL | 9171 |
Clave InChI | XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 8857 |
ChEBI | CHEBI:27750 |
Nombre IUPAC | Ethylacetat |
SMILES | CCOC(=O)C |
Produktcode | Marke | Cantidad | Envase | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Cantidad | Envase | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11418243
|
Fisher Chemical
E/0850/08 |
500 mL | Bernsteinfarbene Glasflasche |
30.60 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10204340
|
Fisher Chemical
E/0850/15 |
1 L | Bernsteinfarbene Glasflasche |
83.85 CHF
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10080130
|
Fisher Chemical
E/0850/17 |
2.5 L | Bernsteinfarbene Glasflasche |
126.00 CHF
2.50 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11448243
|
Fisher Chemical
E/0850/PC17 |
2.5 L | HDPE-Flasche |
113.85 CHF
2.50 Liter |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10409750
|
Fisher Chemical
E/0850/PB17 |
2.5 L | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
107.00 CHF
2.50 Liter |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10386370
|
Fisher Chemical
E/0850/21 |
5 L | HDPE-Flasche |
188.00 CHF
5 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10409169
|
Fisher Chemical
E/0850/FP21 |
5 L | Kunststoffbehälter |
187.00 CHF
5 Liter |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10542334
|
Fisher Chemical
E/0850/24 |
10 L | Metallbehälter |
360.00 CHF
10 Liter |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10617412
|
Fisher Chemical
E/0850/25 |
25 L | Metallbehälter |
665.00 CHF
25 Liter |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Ethylacetat, reinst, SLR
Chemische Identifikatoren
141-78-6 | |
88.106 | |
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:27750 | |
CCOC(=O)C |
C4H8O2 | |
9171 | |
8857 | |
Ethylacetat |
Spezifikation
-83.5°C | |
Farblos | |
Flüssig | |
9171 | |
0.45cp at 20°C | |
CCOC(=O)C | |
88.106 | |
CHEBI:27750 |
141-78-6 | |
75°C | |
C4H8O2 | |
103 mbar at 20°C | |
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N | |
Ethylacetat | |
8857 | |
88.11g/mol |
Sicherheit und Handhabung
- Ethyl acetate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.