Learn More
Ethyl-6-Chlorindol-2-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15402779
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
CAS: 27034-51-1 | C11H10ClNO2 | 223.656 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27034-51-1
Summenformel C11H10ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 223.656
MDL-Nummer MFCD03084731
InChI-Schlüssel FSMZLIBWSAMADK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 6-chloroindole-2-carboxylate, 6-chloroindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 6-chloro-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 6-chloro-2-indolecarboxylic methyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid, 6-chloro-, ethyl ester, pubchem1672, ethyl 6-chloroindole-2 carboxylate, ethyl-6-chloroindole-2-carboxylate, ethyl 6-chloranyl-1h-indole-2-carboxylate, 6-chlorindole-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 7015027
IUPAC-Name Ethyl-6-chlor-1-H-Indol-2-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=C(C=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 6-chloroindole-2-carboxylate
Menge 5 g
Beilstein 169178
Formelmasse 223.66
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest