Learn More
Ethyl (4-fluorobenzoyl)acetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7041353
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
CAS: 1999-00-4 | C11H11FO3 | 210.204 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1999-00-4
Summenformel C11H11FO3
Molekulargewicht (g/mol) 210.204
MDL-Nummer MFCD03093631
InChI-Schlüssel SJUXLKYJKQBZLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-4-fluorophenyl-3-oxopropanoate, ethyl 4-fluorobenzoylacetate, ethyl 4-fluorobenzoyl acetate, 4-fluorobenzoylacetic acid ethyl ester, ethyl p-fluorobenzoyl acetate, 4-fluorobenzoyl acetic acid ethyl ester, ethyl 3-4-fluorophenyl-3-oxopropionate, ethyl 3-4'-fluorophenyl-3-oxopropanoate, ethyl 4'-fluorobenzoylacetate, 3-4-fluoro-phenyl-3-oxo-propionic acid ethyl ester
PubChem CID 2758844
IUPAC-Name Ethyl3-(4-Fluorphenyl)-3-Oxopropanoat
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl (4-fluorobenzoyl)acetate
Schmelzpunkt 117°C to 120°C
Dichte 1.174
Brechungsindex 1.504
Menge 250 mg
Formelmasse 210.2
Reinheit (%) 95%