Learn More
Ethyl-4-Brombutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425543
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
CAS: 2969-81-5 | C6H11BrO2 | 195.056 g/mol
Ethyl 4-bromobutyrate is used as a building block for the preparation of firefly luciferase inhibitor-conjucated peptide derivatives. It finds application in the synthesis of poly(2,6,-dimethyl-1,4-phehylene oxide) and thieno(2,3-b)-azepin-4-ones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl 4-Brombutyrat wird als Baustein für die Herstellung von mit Firefly-Luciferase-Inhibitoren konjugierten Peptidderivaten verwendet. Anwendung in der Synthese von poly(2,6,-dimethyl-1,4-phehylen-oxid) und thieno(2,3-b)-azepin-4-onen.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2969-81-5
Summenformel C6H11BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 195.056
MDL-Nummer MFCD00000259
InChI-Schlüssel XBPOBCXHALHJFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-bromobutyrate, 4-bromobutyric acid ethyl ester, ethyl-4-bromobutyrate, butanoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl-4-bromotbutyrate, 4-bromo-n-butyric acid ethyl ester, brch2ch2ch2c o oc2h5, 4-bromo-butyric acid ethyl ester, 4-bromo-butanoic acid ethyl ester, gamma-bromobutyric acid ethyl ester
PubChem CID 76300
IUPAC-Name Ethyl4-Brombutanoat
SMILES CCOC(=O)CCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-bromobutyrate
Dichte 1.363
Siedepunkt 80°C to 82°C (10 mmHg)
Flammpunkt 90°C (194°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.456
Menge 1000 g
Beilstein 1749700
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 195.06
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit