Learn More
Ethyl 3-Oxocyclobutanecarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ethyl 3-Oxocyclobutanecarboxylat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Ethyl 3-Oxocyclobutanecarboxylat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 3-oxocyclobutanecarboxylate |
Menge | 5 g |
Synonym | ethyl 3-oxocyclobutanecarboxylate, 3-oxo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, 3-oxocyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, cyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 3-ethoxycarbonylcyclobutanone, ethoxycarbonyl-3-cyclobutanone, ethyl3-oxocyclobutanecarboxylate, 3-ethoxycarbonyl-1-cyclobutanone, ethyl 3-oxo-cyclobutanecarboxylate |
Formelmasse | 142.15 |
Reinheit (%) | 97% |